Veratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
143758-100G
143758-500G
143758-5G
SIAL143758-100GEA
1050
CZK
SIAL143758-100G
SIAL143758-500G
SIAL143758-5G
Veratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Veratraldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Bod varu: 281 °C (1013 hPa) Bod tání: 40…43 °C Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003363 CAS číslo: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Merck Index: 12,10084 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...