Tisk…
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D130605-100G D130605-25G
SIALD130605-100GEA 2170 CZK
SIALD130605-100G SIALD130605-25G
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003314
CAS číslo: 93-02-7
EINECS: 202-211-5