Tisk…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D130400-100G D130400-25G
SIALD130400-100GEA 3860 CZK
SIALD130400-100G SIALD130400-25G
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003311
CAS číslo: 613-45-6
EINECS: 210-342-4