Tisk…
Vanilin
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310727-100G-K W310727-1KG-K W310727-5KG-K
SIALW310727-100G-KEA 8400 CZK
SIALW310727-100G-K SIALW310727-1KG-K SIALW310727-5KG-K
Vanilin
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼82 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006942
CAS číslo: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM