Tisk…
Vanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
V1104-100G V1104-2G V1104-500G V1104-2KG
SIALV1104-100GEA 1490 CZK
SIALV1104-100G SIALV1104-2G SIALV1104-500G SIALV1104-2KG
Vanilin, Sigma-Aldrich®
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 285
Bod tání: ∼82 °C
Hustota: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006942
CAS číslo: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM