Tisk…
3-Hydroxy-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
143685-100G 143685-25G
SIAL143685-100GEA 5570 CZK
SIAL143685-100G SIAL143685-25G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…70 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003369
CAS číslo: 621-59-0
EINECS: 210-694-9