Tisk…
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246409-10KG-K W246409-1KG-K
SIALW246409-10KG-KEA 20080 CZK
SIALW246409-10KG-K SIALW246409-1KG-K
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Ethylvanillin
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…77 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006944
CAS číslo: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890