Tisk…
5-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
146862-1G 146862-5G
SIAL146862-1GEA 965 CZK
SIAL146862-1G SIAL146862-5G
5-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…52 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003332
CAS číslo: 672-13-9
EINECS: 211-589-0