Tisk…
4-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
160695-25G 160695-5G
SIAL160695-25GEA 10780 CZK
SIAL160695-25G SIAL160695-5G
4-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 124 °C (12 mmHg)
Bod tání: 42…43 °C
Hustota: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003327
CAS číslo: 673-22-3
EINECS: 211-604-0