p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
W267007-1KG-K
W267007-25KG-K
W267007-5KG-K
SIALW267007-1KG-KEA
3190
CZK
SIALW267007-1KG-K
SIALW267007-25KG-K
SIALW267007-5KG-K
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
p-Anizaldehyd
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod varu: 140 °C (1013 hPa) Bod tání: 0…2 °C Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003385 CAS číslo: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 13,00666 |