Tisk…
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88107-100G A88107-1KG A88107-500G A88107-5G
SIALA88107-100GEA 2410 CZK
SIALA88107-100G SIALA88107-1KG SIALA88107-500G SIALA88107-5G
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
p-Anizaldehyd
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0…2 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003385
CAS číslo: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666