Tisk…
4-Ethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ200
173606-100G 173606-25G
SIAL173606-100GEA 2930 CZK
SIAL173606-100G SIAL173606-25G
4-Ethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 255
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 1.0509 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003388
CAS číslo: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3