Tisk…
o-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W407701-10KG-K W407701-1KG-K W407701-5KG-K
SIALW407701-10KG-KEA 35270 CZK
SIALW407701-10KG-K SIALW407701-1KG-K SIALW407701-5KG-K
o-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
o-Anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 34…37 °C
Hustota: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003308
CAS číslo: 135-02-4
EINECS: 205-171-7