Tisk…
o-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
109622-100G 109622-2G 109622-500G
SIAL109622-100GEA 1840 CZK
SIAL109622-100G SIAL109622-2G SIAL109622-500G
o-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
o-Anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 34…37 °C
Hustota: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003308
CAS číslo: 135-02-4
EINECS: 205-171-7