2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D193607-1G
D193607-25G
D193607-5G
SIALD193607-1GEA
1200
CZK
SIALD193607-1G
SIALD193607-25G
SIALD193607-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄N₂O₅ Bod varu: 378 °C (1013 hPa) Bod tání: 72 °C |
MDL Number:
MFCD00013376 CAS číslo: 528-75-6 EINECS: 208-440-7 Merck Index: 13,03300 |