Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
144320-25G 144320-5G
SIAL144320-25GEA 5640 CZK
SIAL144320-25G SIAL144320-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007117
CAS číslo: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6