5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
H48107-25G
H48107-5G
SIALH48107-25GEA
10570
CZK
SIALH48107-25G
SIALH48107-5G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007332 CAS číslo: 42454-06-8 EINECS: 255-832-9 |