Tisk…
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
156167-10G 156167-1G
SIAL156167-10GEA 9420 CZK
SIAL156167-10G SIAL156167-1G
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007109
CAS číslo: 704-13-2
EINECS: 211-879-7