Tisk…
5-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
275352-25G 275352-5G
SIAL275352-25GEA 4090 CZK
SIAL275352-25G SIAL275352-5G
5-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007337
CAS číslo: 97-51-8
EINECS: 202-587-0