3-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
527424-1G
527424-5G
SIAL527424-1GEA
4120
CZK
SIAL527424-1G
SIAL527424-5G
3-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041874 CAS číslo: 5274-70-4 EINECS: 226-098-7 |