3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163821-25G
163821-5G
SIAL163821-25GEA
37860
CZK
SIAL163821-25G
SIAL163821-5G
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007135 CAS číslo: 53055-05-3 EINECS: 258-332-9 |