Tisk…
3-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10845-100G N10845-500G N10845-5G
SIALN10845-100GEA 1030 CZK
SIALN10845-100G SIALN10845-500G SIALN10845-5G
3-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 232
Bod tání: 58
Hustota: 1.481
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007249
CAS číslo: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684