Tisk…
2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10802-100G N10802-25G N10802-2G
SIALN10802-100GEA 5220 CZK
SIALN10802-100G SIALN10802-25G SIALN10802-2G
2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 285
Bod tání: 41…43 °C
Hustota: 1.35
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007132
CAS číslo: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684