Tisk…
2-Aminobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
A9628-100MG A9628-500MG A9628-1G
SIALA9628-100MGEA 2270 CZK
SIALA9628-100MG SIALA9628-500MG SIALA9628-1G
2-Aminobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007709
CAS číslo: 529-23-7
EINECS: 208-454-3