Tisk…
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
109762-100G 109762-500G
SIAL109762-100GEA 1390 CZK
SIAL109762-100G SIAL109762-500G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Bod varu: 176…177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72 °C
Hustota: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003381
CAS číslo: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM