Tisk…
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W398802-10KG-K W398802-1KG-K
SIALW398802-10KG-KEA 0 CZK
SIALW398802-10KG-K SIALW398802-1KG-K
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 353 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002551
CAS číslo: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068