Tisk…
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H36001-100G H36001-25G
SIALH36001-100GEA 4660 CZK
SIALH36001-100G SIALH36001-25G
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 353
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002551
CAS číslo: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068