Tisk…
4-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
C89609-1G C89609-25G C89609-5G
SIALC89609-1GEA 945 CZK
SIALC89609-1G SIALC89609-25G SIALC89609-5G
4-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003376
CAS číslo: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III