4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14914.06
A14914.14
A14914.22
AB115104.0100
A14914.06EA
1700
CZK
A14914.06
A14914.14
A14914.22
ABCRAB115104.0100
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
4-Cyanobenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 105-07-7
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 99-103°
Boiling Point: 133°/12mm
Beilstein Reference: 606473
MDL No.: MFCD00003376
Vzorec:
C₈H₅NO Bod varu: 133 °C (12 mmHg) Bod tání: 99…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003376 CAS číslo: 105-07-7 EINECS: 203-267-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |