Tisk…
4-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 1740 CZK
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod varu: 133 °C
Bod tání: 100…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003376
CAS číslo: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %