3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15943.03
A15943.06
A15943.14
A15943.03EA
646
CZK
A15943.03
A15943.06
A15943.14
3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
3-Cyanobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 24964-64-5
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 2205751
MDL No.: MFCD00003344
Vzorec:
C₈H₅NO Bod varu: 209…210 °C Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003344 CAS číslo: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |