Tisk…
3-Cyanobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formylbenzonitrile
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 4090 CZK
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehyde 99%
3-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003344
CAS číslo: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %