Tisk…
2-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
349089-1G 349089-5G
SIAL349089-1GEA 2340 CZK
SIAL349089-1G SIAL349089-5G
2-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
MDL Number: MFCD00017503
CAS číslo: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III