Tisk…
2-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
H29027.06 H29027.03
H29027.06EA 4670 CZK
H29027.06 H29027.03
2-Cyanobenzaldehyde ≥98%
2-Cyanobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 7468-67-9 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD00017503
Vzorec: C₈H₅NO
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017503
CAS číslo: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III