Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
B1334-18KG
B1334-250ML
B1334-1L
B1334-2ML
B1334-2.5L
SIALB1334-18KGEA
18200
CZK
SIALB1334-18KG
SIALB1334-250ML
SIALB1334-1L
SIALB1334-2ML
SIALB1334-2.5L
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Vzorec:
C₆H₅CHO Bod varu: 179 °C (1013 hPa) Bod tání: –26 °C Hustota: 1,049 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS číslo: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 13,01057 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...