Tisk…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
108669-100G 108669-25G
SIAL108669-100GEA 7980 CZK
SIAL108669-100G SIAL108669-25G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007437
CAS číslo: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01391