4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
148760250
148761000
ACRO148760250EA
2100
CZK
ACRO148760250
ACRO148761000
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄BrClO₂S MW: 255.52 Bod varu: 153 °C (15 mmHg) Bod tání: 74…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007437 CAS číslo: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,01391 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 77 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex CL) |