Tisk…
3-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
545716-1G 545716-5G
SIAL545716-1GEA 2260 CZK
SIAL545716-1G SIAL545716-5G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Bod varu: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Bod tání: 31…33 °C
Hustota: 1,773 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052313
CAS číslo: 2905-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II