Tisk…
2-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
442844-1G 442844-5G
SIAL442844-1GEA 1130 CZK
SIAL442844-1G SIAL442844-5G
2-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Bod varu: 127…128 °C (3,6 mmHg)
Bod tání: 51 °C
MDL Number: MFCD00051971
CAS číslo: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II