2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
306440050
306440010
ACRO306440050EA
3720
CZK
ACRO306440050
ACRO306440010
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄BrClO₂S MW: 255,52 g/mol Bod varu: 98…100 °C Bod tání: 49…52 °C |
MDL Number:
MFCD00051971 CAS číslo: 2905-25-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |