2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
2230
CZK
L19888.03
L19888.06
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥99%
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Vzorec:
C₆H₃Br₂ClO₂S Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060685 CAS číslo: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8,II |