Tisk…

4-Bromothioanisole ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide

A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 4770 CZK
A15504.22 A15504.36
4-Bromothioanisole ≥98%
4-Bromothioanisole

Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102

Vzorec: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Bod varu: 250 °C
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000102
CAS číslo: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR