Tisk…
4-Bromothioanisole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 2410 CZK
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromothioanisole 97%
4-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…40 °C
Hustota: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00000102
CAS číslo: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %