2-Bromothioanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13632.03
A13632.06
A13632.14
A13632.03EA
1020
CZK
A13632.03
A13632.06
A13632.14
2-Bromothioanisole ≥98%
2-Bromothioanisole
Purity: 98%
CAS No.: 19614-16-5
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.11
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇BrS Bod varu: 140…141 °C (20 mmHg) Bod tání: –24 °C Hustota: 1,524 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000066 CAS číslo: 19614-16-5 EINECS: 243-183-4 UN: 3334 ADR: 9, |