Tisk…
4-Bromoresorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B80607-25G B80607-5G
SIALB80607-25GEA 15380 CZK
SIALB80607-25G SIALB80607-5G
4-Bromoresorcinol, Sigma-Aldrich®
4-Bromoresorcinol
Vzorec: C₆H₅BrO₂
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98 °C
MDL Number: MFCD00002272
CAS číslo: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8