Tisk…
4-Bromfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B75808-100G B75808-500G B75808-5G
SIALB75808-100GEA 1490 CZK
SIALB75808-100G SIALB75808-500G SIALB75808-5G
4-Bromfenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromfenol
Vzorec: C₆H₅BrO
MW: 173.01
Bod varu: 236
Bod tání: 63
Hustota: ∼1.84 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002313
CAS číslo: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01413