Tisk…
2,6-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
252018-10G 252018-1G
SIAL252018-10GEA 5140 CZK
SIAL252018-10G SIAL252018-1G
2,6-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002152
CAS číslo: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III