Tisk…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
569313-25G 569313-5G
SIAL569313-25GEA 2710 CZK
SIAL569313-25G SIAL569313-5G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
MDL Number: MFCD06200685
CAS číslo: 20469-65-2