Tisk…
4-Bromoveratrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B83355-100G B83355-25G
SIALB83355-100GEA 5550 CZK
SIALB83355-100G SIALB83355-25G
4-Bromoveratrole, Sigma-Aldrich®
4-Bromoveratrole
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
Bod varu: 255
Hustota: 1.5068 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008381
CAS číslo: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8