Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
385290050 385290250
ACRO385290050EA 901 CZK
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
MDL Number: MFCD00031363
CAS číslo: 13288-06-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %